Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
11445.DJ
11445.DO
11445.DJEA
713
EUR
11445.DJ
11445.DO
Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈1.75g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co MW: 58.93 g/mol Kookpunt: 2870 Smeltpunt: 1495 Dichtheid: 8.9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010935 CAS nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |