Kobalt ≥99.9% (metals basis), foil 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39715.KG 39715.KJ
39715.KGEA 172 EUR
39715.KG 39715.KJ
Kobalt ≥99.9% (metals basis), foil 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Kobalt
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈2.83g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Kookpunt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1495 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010935
CAS nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488