Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
40182.FIEA 219 EUR
40182.FI 40182.GH
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Kobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Kookpunt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1495 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010935
CAS nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488