Kobalt ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
41605.18 41605.30
41605.18EA 116 EUR
41605.18 41605.30
Kobalt ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Kobalt
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58.93 g/mol
Kookpunt: 2870
Smeltpunt: 1495
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010935
CAS nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02488