Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
42353.14
42353.22
42353.14EA
128
EUR
42353.14
42353.22
Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈3.6g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co MW: 58.93 g/mol Kookpunt: 2870 Smeltpunt: 1495 Dichtheid: 8.9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010935 CAS nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |