Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
42355.06
42355.14
42355.22
42355.06EA
130
EUR
42355.06
42355.14
42355.22
Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co Kookpunt: 2870 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1495 °C Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010935 CAS nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |