Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
42657.FF
42657.FI
42657.GH
42657.FFEA
87.5
EUR
42657.FF
42657.FI
42657.GH
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈0.28g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co Kookpunt: 2870 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1495 °C Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010935 CAS nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |