Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
44523.FF
44523.FI
44523.FFEA
109
EUR
44523.FF
44523.FI
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈8.4g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co MW: 58.93 g/mol Kookpunt: 2870 Smeltpunt: 1495 Dichtheid: 8.9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010935 CAS nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |