Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
44525.BS 44525.BW
44525.BSEA 191 EUR
44525.BS 44525.BW
Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58.93 g/mol
Kookpunt: 2870
Smeltpunt: 1495
Dichtheid: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010935
CAS nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488