Iron ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
10213.30EA 48.6 EUR
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
Iron ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Iron
Purity: 99.97+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: 90% 2.5-25mm (0.1-1.0in) Appearance: Gray MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1535 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109