Iron ≥99.998% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10938.G6 10938.H2
10938.G6EA 290 EUR
10938.G6 10938.H2
Iron ≥99.998% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Iron
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.06g/m MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1535 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109