Iron ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11379.FF 11379.FI 11379.GH
11379.FFEA 129 EUR
11379.FF 11379.FI 11379.GH
Iron ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Iron
Purity: 99.994% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈2.5g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1535 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109