Iron ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40494.FF
40494.FI
40494.GH
40494.FFEA
65.8
EUR
40494.FF
40494.FI
40494.GH
Iron ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Iron
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈1.23g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Formule:
Fe Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1535 °C Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010999 CAS nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |