Iron ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
43240.22 43240.A3 43240.36
43240.22EA 38.5 EUR
43240.22 43240.A3 43240.36
Iron ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Iron
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1535 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05109