Iron ≥99.99% (metals basis), pieces, irregularly shaped 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45090.A1 45090.36 45090.22
45090.A1EA 363 EUR
45090.A1 45090.36 45090.22
Iron ≥99.99% (metals basis), pieces, irregularly shaped 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Iron
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1535 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109