Iron 99%, powder -70 mesh (<212 µm)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
197810020 197815000 197811000 197810100
ACRO197810020EA 163 EUR
ACRO197810020 ACRO197815000 ACRO197811000 ACRO197810100
Iron 99%, powder -70 mesh (<212 µm)
Iron
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1535 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ADR: 4.2,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey Powder
Assay ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤1000 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Sulfur (S) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm