Iron ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
00737.30
00737.A1
00737.30EA
54.7
EUR
00737.30
00737.A1
Iron ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Iron
Purity: 99+%
CAS No.: 7439-89-6
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Formule:
Fe Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1536 °C Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010999 CAS nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |