Iron ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 60.8 EUR
14183.30 14183.A1 14183.A7
Iron ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Iron
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1536 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III