Iron ≥98%, spherical powder 1-3 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
40337.14 40337.22 40337.36 40337.95
40337.14EA 76.4 EUR
40337.14 40337.22 40337.36 40337.95
Iron ≥98%, spherical powder 1-3 µm
Iron
Purity: 98+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: Carbonyl iron powder Appearance: Gray to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1536 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II