Iron, powder
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3718.1 3718.2
ROTH3718.1EA 0 EUR
ROTH3718.1 ROTH3718.2
Iron, powder
Iron
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1536 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III