Iridium hard ≥99.8% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11427.FF 11427.FI
11427.FFEA 2527 EUR
11427.FF 11427.FI
Iridium hard ≥99.8% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈3.5g/25x25mm, Temper: as rolled MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Kookpunt: 5300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2450 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9