Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11429.BO 11429.BQ
11429.BOEA 338 EUR
11429.BO 11429.BQ
Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈17.8g/m MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
MW: 192.22 g/mol
Kookpunt: 5300
Smeltpunt: 2450
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9