Iridium ≥99.8% (metals basis), draad, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11432.BSEA 245 EUR
11432.BS 11432.BW 11432.CA
Iridium ≥99.8% (metals basis), draad, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.11g/m MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Kookpunt: 5300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2450 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9