Iridium ≥99.7% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36149.FF 36149.FI
36149.FFEA 4506 EUR
36149.FF 36149.FI
Iridium ≥99.7% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.7+% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Kookpunt: 5300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2450 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9