Iridium 99.9% (trace metals basis), powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
198095000
198090100
ACRO198095000EA
408
EUR
ACRO198095000
ACRO198090100
Iridium 99.9% (trace metals basis), powder
Iridium
Formule:
Ir MW: 192.22 g/mol Kookpunt: 5300 Smeltpunt: 2450 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011062 CAS nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1 II |
Specification Test Results
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |