Iridium ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10746.03 10746.06
10746.03EA 815 EUR
10746.03 10746.06
Iridium ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
Iridium
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
MW: 192.22 g/mol
Kookpunt: 5300
Smeltpunt: 2450
Dichtheid: 22.65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III