Iridium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12070.02 12070.04 12070.09
12070.02EA 408 EUR
12070.02 12070.04 12070.09
Iridium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Kookpunt: 4500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2443 °C
Dichtheid: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098