Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 408 EUR
12071.02 12071.04 12071.09
Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
MW: 192.22 g/mol
Kookpunt: 5300
Smeltpunt: 2450
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III