Iridium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39684.02 39684.04
39684.02EA 408 EUR
39684.02 39684.04
Iridium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Molecular Formula: Ir Physical Form: Powder/Sponge UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
MW: 192.22 g/mol
Kookpunt: 5300
Smeltpunt: 2450
Dichtheid: 22.65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III