Nikkel ≥99% (metals basis excluding Co), powder -100 mesh (max. 0.1% Co)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00224.14EA 25.1 EUR
00224.14 00224.A1 00224.30
Nikkel ≥99% (metals basis excluding Co), powder -100 mesh (max. 0.1% Co)
Nikkel
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kookpunt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1455 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II