Nikkel ≥99.5% (metals basis), draad, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10250.G5 10250.G9 10250.H4 10250.H9
10250.G5EA 37 EUR
10250.G5 10250.G9 10250.H4 10250.H9
Nikkel ≥99.5% (metals basis), draad, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nikkel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1453 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582