Nikkel ≥99.9% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10256.22 10256.36 10256.A3
10256.22EA 55.7 EUR
10256.22 10256.36 10256.A3
Nikkel ≥99.9% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Nikkel
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 1.8-2.7g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II