Nikkel ≥99.996% (metals basis), powder, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 92.3 EUR
10674.14 10674.22 10674.36
Nikkel ≥99.996% (metals basis), powder, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Nikkel
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1455 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II