Nikkel ≥99.9945% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12042.FF 12042.FI
12042.FFEA 176 EUR
12042.FF 12042.FI
Nikkel ≥99.9945% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Nikkel
Purity: 99.9945% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈11.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1453 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582