Nikkel ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12045.FY 12045.HL
12045.FYEA 516 EUR
12045.FY 12045.HL
Nikkel ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Nikkel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1453 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582