Nikkel ≥99.8% (metals basis), flakes -325 mesh, Thickness: 0,37 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
13788.30 13788.A1
13788.30EA 68.4 EUR
13788.30 13788.A1
Nikkel ≥99.8% (metals basis), flakes -325 mesh, Thickness: 0,37 µm
Nikkel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1453 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06582