Nikkel, Draadgaas 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39703.HX 39703.WM
39703.HXEA 254 EUR
39703.HX 39703.WM
Nikkel, Draadgaas 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Nikkel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1453 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582