Nikkel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
40714.FF 40714.FI 40714.GH
40714.FFEA 242 EUR
40714.FF 40714.FI 40714.GH
Nikkel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Nikkel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.014g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1453 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582