Nikkel ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
42634.RXEA 1239 EUR
42634.RX 42634.CH 42634.CJ
Nikkel ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Nikkel
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kookpunt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1453 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582