Nikkel ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
43214.22EA 75.7 EUR
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
Nikkel ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Nikkel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Conductive dendritic powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Formule: Ni
Kookpunt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1455 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II