Nikkel ≥99.8% (metals basis), powder -150+200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
44739.22 44739.36 44739.A3
44739.22EA 52.2 EUR
44739.22 44739.36 44739.A3
Nikkel ≥99.8% (metals basis), powder -150+200 mesh
Nikkel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Kookpunt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1455 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II