Nikkel, powder, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250EA 150 EUR
1.12277.0250 1.12277.1000 1.12277.9999
Nikkel, powder, Sigma-Aldrich®
Nikkel
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kookpunt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1455 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ADR: 4.1,II
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1453 °C
Molar Mass 58.69 g/mol
Bulk Density 1600 - 2600 kg/m3
Boiling Point 2832 °C
Density 8.90 g/cm3 (25 °C)