Palladium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10279.BW 10279.CB 10279.CD
10279.BWEA 390 EUR
10279.BW 10279.CB 10279.CD
Palladium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈2.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6