Palladium ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11516.FF 11516.FI 11516.GH
11516.FFEA 628 EUR
11516.FF 11516.FI 11516.GH
Palladium ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm
Palladium
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable