Palladium ≥99.8% (metals basis), granules
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12237.03 12237.06 12237.14
12237.03EA 331 EUR
12237.03 12237.06 12237.14
Palladium ≥99.8% (metals basis), granules
Palladium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6