Palladium ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12557.DH 12557.DM
12557.DHEA 0 EUR
12557.DH 12557.DM
Palladium ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈3.80g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6