Palladium ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40212.BS 40212.BW 40212.CB
40212.BSEA 312 EUR
40212.BS 40212.BW 40212.CB
Palladium ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.98+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈9.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6