Palladium ≥99.97% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43738.BV 43738.BZ
43738.BVEA 67.5 EUR
43738.BV 43738.BZ
Palladium ≥99.97% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6