Palladium ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45072.G1 45072.G6
45072.G1EA 52.2 EUR
45072.G1 45072.G6
Palladium ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6