Platinum, black 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Platinium
195210010 195210050
ACRO195210010EA 350 EUR
ACRO195210010 ACRO195210050
Platinum, black 98%
Platinum
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1772 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689
Order Now
Specification Test Results
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g